Learn More
2,5-Dimethylthiophen-3-Boronsäure, TRC
Artikelnummer. 30374387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374387 50 mg
30387682 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374387 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47960850MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162607-23-0
Summenformel C6H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.01
Synonym B-(2,5-Dimethyl-3-thienyl)boronic Acid, (2,5-Dimethylthiophen-3-yl)boronic Acid, 2,5-Dimethyl-3-thienylboronic Acid, 2,5-Dimethylthien-3-ylboronic Acid, 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
SMILES Cc1cc(B(O)O)c(C)s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9BO2S/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3,8-9H,1-2H3