Learn More
2,5-Dimethylthiophen-3-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445277 250 mg 250 Milligramm
15435277 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32543.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 162607-23-0 | C6H9BO2S | 156.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162607-23-0
Summenformel C6H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.01
MDL-Nummer MFCD09837620
InChI-Schlüssel RFQHMNWNEOZRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylthiophene-3-boronic acid, 2,5-dimethylthiophen-3-yl boronic acid, 2,5-dimethyl-3-thienyl boronic acid, boronic acid,b-2,5-dimethyl-3-thienyl, 2,5-dimethyl-3-thienylboronic acid, 2,5-dimethylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2,5-dimethyl-3-thienyl
PubChem CID 45588123
IUPAC-Name (2,5-Dimethylthiophen-3-yl)Boronsäure
SMILES CC1=CC(B(O)O)=C(C)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 156.01
Reinheit (%) 95%