Learn More
2,5-Dimethylphenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10331720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10331720
Marke: Thermo Scientific Acros 359260010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 85199-06-0
Summenformel C8H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.98
MDL-Nummer MFCD01863525
InChI-Schlüssel OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
PubChem CID 2734347
IUPAC-Name (2,5-dimethylphenyl)Boronsäure
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylphenylboronic acid
Schmelzpunkt 186.0°C to 191.0°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 149.98
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.