Learn More
2,5-Dimethylphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472713 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10472713 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10472713 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376620050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylphenylacetic acid
Schmelzpunkt 128.0°C to 132.0°C
CAS 13612-34-5
CAS Min. % 97.5
Farbe Beige
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C10H12O2
MDL-Nummer MFCD00014369
Beilstein 09,551
Synonym 2,5-dimethylphenylacetic acid, 2-2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-xylylacetic acid, 2,5-dimethylphenylaceticacid, 2,5-dimethylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethyl, pubchem22525, acmc-1bb4h
InChI-Schlüssel RUSCTNYOPQOXDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(2,5-dimethylphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
PubChem CID 83615
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke