Learn More
2,5-Dimethylphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354494
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11354494
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01176.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7356-41-4
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00014356
InChI-Schlüssel RSJMMLSDGNQOEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenoxyacetic acid, 2,5-dimethylphenoxy acetic acid, 2-2,5-dimethylphenoxy acetic acid, 2,5-xylyloxyacetic acid, 2,5-xylyloxy acetic acid, acetic acid, 2,5-dimethylphenoxy, acetic acid,2-2,5-dimethylphenoxy
PubChem CID 81817
IUPAC-Name 2-(2,5-Dimethylphenoxy)Essigsäure
SMILES CC1=CC=C(C)C(OCC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 25 g
Beilstein 2263621
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥98%