Learn More
2,5-Dimethylphenol +99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 116545000
Additional Details : CAS : 95-87-4 Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 2261 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
95-87-4 | |
122.17 | |
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N | |
7267 | |
CC1=CC(=C(C=C1)C)O |
C8H10O | |
MFCD00002237 | |
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene | |
2,5-dimethylphenol |
Spezifikation
2, 5-Dimethylphenol | |
85°C | |
Glasflasche | |
0.2% max. | |
0.5% max. | |
Weiß bis Creme-farben | |
500g | |
95-87-4 | |
100.0 | |
C8H10O | |
MFCD00002237 | |
15, 10279 | |
Solubility in water: 1% (60°C). Other solubilities: soluble in naoh solution,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene | |
CC1=CC(=C(C=C1)C)O | |
122.17 | |
122.17 | |
99+% |
0.9700g/mL | |
Authentic | |
0.97 | |
1.7 mPa.s (75°C) | |
212°C | |
75°C to 77°C | |
99+% | |
99.0 | |
99% min. (GC) | |
(CH3)2C6H3OH | |
06, 494 | |
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene | |
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dimethylphenol | |
7267 | |
Kristalle |