Learn More
2,5-Dimethylphenol +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-119490
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
95-87-4
C8H10O
122.17
MFCD00002237
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
7267
2,5-Dimethylphenol
CC1=CC=C(C)C(O)=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
95-87-4
C8H10O
122.17
MFCD00002237
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
7267
2,5-Dimethylphenol
CC1=CC=C(C)C(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylphenol
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
Farbe Weiß bis Creme-farben
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 212°C
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalle
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Relative Dichte 0.97
Strukturformel (CH3)2C6H3OH
Viskosität 1.7 mPa.s (75°C)
Beilstein 06, 494
Merck Index 15, 10279
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1% (60°C). Other solubilities: soluble in naoh solution,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99+%