Learn More
2,5-Dimethylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11403358
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11403358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17755.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird zur Herstellung von Phenolharzen und (in Isomerenmischungen) als Antioxidans für Schmieröle, Benzin und Elastomere verwendet. Wird auch als Parfümmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-87-4
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002237
InChI-Schlüssel NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
PubChem CID 7267
IUPAC-Name 2,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylphenol
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Dichte 0.971
Siedepunkt 211°C to 213°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN2261
Beilstein 1099260
Merck Index 14,10082
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%