Learn More
2,5-Dimethylfuran, TRC
Artikelnummer. 30137139
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30137139 10 g 10 Gramm
17952265 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30137139 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD47305010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 625-86-5
Summenformel C6 H8 O
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
Synonym 2,5-Dimethylfuran, 2-Methyl-5-methylfuran, NSC 6220
IUPAC-Name 2,5-Dimethylfuran
SMILES Cc1oc(C)cc1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylfuran
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Formelmasse 96.0575