Learn More
2,5-Dimethylfuran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434070 500 g 500 Gramm
11405233 25 g 25 Gramm
11415233 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434070 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12833.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-86-5 | C6H8O | 96.129 g/mol
2,5-Dimethylfuran is a major metabolite of hexane with singlet oxygen scavenging ability. It is used as biofuel, biomaker for smoking, pharmaceutical intermediate and in organic synthesis. It is also used to analyze samples for the derivatization of carbonyl-containing compounds to their oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dimethylfuran ist ein Hauptmetabolit von Hexan mit einer Fähigkeit zur Reinigung von Singulett-Sauerstoff. Es wird als Biokraftstoff, Biomarker für das Rauchen, pharmazeutische Zwischenprodukte und in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch zur Analyse von Proben für die Derivatisierung von Carbonyl-haltigen Verbindungen zu ihren Oximen verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Ethanol und Fetten.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-86-5
Summenformel C6H8O
Molekulargewicht (g/mol) 96.129
MDL-Nummer MFCD00003250
InChI-Schlüssel GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylfurane, 2,5-dimethyl-furan, 2,5-dimethyl furane, unii-dr5hl9oj7y, ccris 3158, 2,5-dimethyl furan, dr5hl9oj7y, 2.5-dimethyl furan, acmc-1avpg
PubChem CID 12266
IUPAC-Name 2,5-Dimethylfuran
SMILES CC1=CC=C(O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylfuran
Schmelzpunkt -62°C
Dichte 0.903
Siedepunkt 92°C to 93°C
Flammpunkt 1°C (33°F)
Brechungsindex 1.441
Menge 500 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 106449
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and fats.
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylfuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethylfuran