Learn More
2,5-Dimethylfuran-3-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10772473 1 g 1 Gramm
10448704 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772473 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01102DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50990-93-7
Summenformel C7H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 158.58
MDL-Nummer MFCD00221073
InChI-Schlüssel RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
PubChem CID 2734804
IUPAC-Name 2,5-dimethylfuran-3-carbonyl chloride
SMILES CC1=CC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.19g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 158.58
Reinheit (%) 97%