Learn More
2,5-Dimethylfuran 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethylfuran |
| CAS | 625-86-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,5-Dimethylfuran |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H8 O |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 2,5-Dimethylfuran, 2-Methyl-5-methylfuran, NSC 6220 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1oc(C)cc1 |
| Mehr anzeigen |