Learn More
2,5-Dimethylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773973 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10773973 1 g Glasflasche 1 Gramm
10465472 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773973 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350860010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 93-48-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-48-1
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00039780
InChI-Schlüssel LUJNPFWZXIGIPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66735
IUPAC-Name (2,5-dimethylphenyl)methanamin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylbenzylamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5350 to 1.538
Menge 1 g
Synonym 2,5-dimethylbenzylamine, 2,5-dimethylphenyl methanamine, 1-2,5-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-benzylamine, 2,5-dimethylbenzenemethanamine, 2,5-dimethylphenyl methylamine, 2,5-dimethylphenyl methylamine, 2-methylamino-p-xylene, 2, 5-dimethylbenzylamine, 2,5-dimethylbenzylam
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.