Learn More
2,5-Dimethylbenzenesulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672253 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10262882 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672253 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07001DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19040-62-1
Summenformel C8H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.668
MDL-Nummer MFCD00024875
InChI-Schlüssel FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
IUPAC-Name 2,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel (CH3)2C6H3SO2Cl
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 97%