Learn More
2,5-Dimethylanilin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10665192 500 g Glasflasche 500 Gramm
10346690 5 g Glasflasche 5 Gramm
10356690 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10665192 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146695000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-78-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-78-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007743
InChI-Schlüssel VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline
PubChem CID 7259
ChEBI CHEBI:518305
IUPAC-Name 2,5-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC=C(C)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 11.5°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9700g/mL
Menge 500 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5582 to 1.5602
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 0.97
Strukturformel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1135
Merck Index 15, 10282
Siedepunkt 218°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon tetrachloride
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.