Learn More
2,5-Dimethylanilin (2,5-Xylidin), TRC
Artikelnummer. 17982385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982385 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17982385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX74970010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-dimethylaniline
CAS 95-78-3
Menge 10 g
Summenformel C8H11N
Synonym Benzenamine, 2,5-dimethyl- (9CI, ACI), 2,5-Dimethylbenzenamine (ACI), 2,5-Xylidine (8CI), 1-Amino-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylaniline, 2,5-Dimethylphenylamine, 2-Amino-1,4-xylene, 3-Amino-1,4-dimethylbenzene, 5-Amino-1,4-dimethylbenzene, NSC 7639, p-Xylidine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(C)c(N)c1
IUPAC-Name 2,5-Dimethylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Formelmasse 121.0891