Learn More
2- 5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17954096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17954096 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17954096 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0086.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2- 5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulfanyl]-ethanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine
CAS 66356-53-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C10 H18 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ranitidine Hydrochloride Imp. B (EP), Ranitidine Imp. B (EP), Ranitidine USP Related Compound A, Ranitidine USP RC A, 2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Ranitidine Impurity B, Ranitidine Hydrochloride Impurity B, Ranitidine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C10H18N2OS/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3
SMILES CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1
IUPAC-Name 2-[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 214.33
Menge 100 mg
Formelmasse 214,114 g/mol