Learn More
2-[(5(-[(dimethylamino)methyl]-2 -furyl)methyl)thio]ethan-1-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10342255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10342255 5 g -
10018261 1 g 1 Gramm
10273132 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10342255 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01748DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 66356-53-4
Summenformel C10H18N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 214.327
InChI-Schlüssel JFGCGQJHMUYGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylthio methyl-5-n,n-dimethylamino methyl furan, unii-s8w8i89w43, 2-5-dimethylamino methylfuryl thio ethylamine, 2-2-aminoethylthiomethyl-5-dimethylaminomethylfuran, 5-2-aminoethyl thiomethyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methylsulfanyl ethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methyl thio ethan-1-amine
PubChem CID 162203
IUPAC-Name 2-[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
SMILES CN(C)CC1=CC=C(O1)CSCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[({5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furyl}methyl)thio]ethan-1-amine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 214.33
Reinheit (%) 95%