Learn More
2-[(5(-[(dimethylamino)methyl]-2 -furyl)methyl)thio]ethan-1-amin, Maybridge
Marke:  Maybridge SB01748DA
Additional Details : CAS : 66356-53-4 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10018261
  • 33.34 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 02-09-2021
Chemische Identifikatoren
66356-53-4
214.327
2-2-aminoethylthio methyl-5-n,n-dimethylamino methyl furan, unii-s8w8i89w43, 2-5-dimethylamino methylfuryl thio ethylamine, 2-2-aminoethylthiomethyl-5-dimethylaminomethylfuran, 5-2-aminoethyl thiomethyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methylsulfanyl ethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methyl thio ethan-1-amine
2-[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
C10H18N2OS
JFGCGQJHMUYGLU-UHFFFAOYSA-N
162203
CN(C)CC1=CC=C(O1)CSCCN
Spezifikation
2-[({5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furyl}methyl)thio]ethan-1-amine
66356-53-4
C10H18N2OS
JFGCGQJHMUYGLU-UHFFFAOYSA-N
2-[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
162203
95%
1g
95%
2-2-aminoethylthio methyl-5-n,n-dimethylamino methyl furan, unii-s8w8i89w43, 2-5-dimethylamino methylfuryl thio ethylamine, 2-2-aminoethylthiomethyl-5-dimethylaminomethylfuran, 5-2-aminoethyl thiomethyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methylsulfanyl ethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methyl thio ethan-1-amine
CN(C)CC1=CC=C(O1)CSCCN
214.327
214.33
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate