Learn More
2',5'-Dimethylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30479523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479523 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479523 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM88520025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',5'-Dimethylacetophenone
CAS 2142-73-6
Summenformel C10H12O
Menge 25 g
Synonym 1-(2,5-dimethylphenyl)-Ethanone, 2',5'-dimethyl-Acetophenone (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylacetophenone, NSC 6325
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)ccc1C
IUPAC-Name 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Formelmasse 148.0888