Learn More
2,5-Dimethyl-p-Benzochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778383
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
137-18-8
C8H8O2
136.15
MFCD00041737
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-1,4-benzoquinone, phlorone, p-xyloquinone, 2,5-dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-xyloquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylquinone, floron, 3,6-dimethyl-p-benzoquinone, floron czech
8718
2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
CC1=CC(=O)C(=CC1=O)C
137-18-8
C8H8O2
136.15
MFCD00041737
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-1,4-benzoquinone, phlorone, p-xyloquinone, 2,5-dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-xyloquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylquinone, floron, 3,6-dimethyl-p-benzoquinone, floron czech
8718
2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
CC1=CC(=O)C(=CC1=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-p-benzoquinone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.