Learn More
2,5-Dimethyl-3-Hexyn-2,5-Diol, (+/-) + Meso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025428
23.06 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
142-30-3
C8H14O2
142.198
MFCD00004468
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
8883
2,5-Dimethylhex-3-in-2,5-Diol
CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
142-30-3
C8H14O2
142.198
MFCD00004468
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
8883
2,5-Dimethylhex-3-in-2,5-Diol
CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Namenshinweis (+/-) + meso
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Dichte 0.949
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Menge 100 g
Beilstein 969835
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%