Learn More
2,5-Dimethyl-3-Hexyn-2,5-Diol, (+/-) + Meso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395329 100 g 100 Gramm
11305339 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20889.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-30-3 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-30-3
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.198
MDL-Nummer MFCD00004468
InChI-Schlüssel IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
PubChem CID 8883
IUPAC-Name 2,5-Dimethylhex-3-in-2,5-Diol
SMILES CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Namenshinweis (+/-) + meso
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Dichte 0.949
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Menge 100 g
Beilstein 969835
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%