Learn More
2,5-Dimethyl-3-Hexyn-2,5-Diol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10696422 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10696422 100 g 100 Gramm
10712495 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696422 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207021000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 142-30-3
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.2
MDL-Nummer MFCD00004468
InChI-Schlüssel IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
PubChem CID 8883
IUPAC-Name 2,5-Dimethylhex-3-in-2,5-Diol
SMILES CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-3-hexyne-2, 5-diol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >89.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 121.0°C to 123.0°C (7.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH
Menge 100 g
Beilstein 01, 501
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 240g/L (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,alcohol and ethyl acetate,slightly soluble in benzene,naphtha and,carbon tetrachloride
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Flocken oder Pulver