Learn More
2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N/c1-7-3-4-10-9(5-7)6-8(2)11-10/h3-5,8,11H,6H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 147.1048 |