Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-pyrrol, 97 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole |
| Schmelzpunkt | 145°C to 148°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 216.24 |
| Reinheit (%) | 97% |