Learn More
2,5-Dimethoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362419
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362419 25 g 25 Gramm
11352419 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27328.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1758-25-4 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1758-25-4
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00004322
InChI-Schlüssel BBZDYQUXRFATHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethoxy, acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl, 2,5-dimethoxyphenyl-acetic acid, acmc-209eai, 2,5-dimethoxyphenyl, rarechem al bo 0334, 2,5-dimethoxy-phenethyl acid
PubChem CID 74469
IUPAC-Name 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)Essigsäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 123°C to 125°C
Menge 25 g
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 99%