Learn More
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448577 10 g 10 Gramm
11452928 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18630.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40532-06-7
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.24
MDL-Nummer MFCD00041059
InChI-Schlüssel RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC-Name 2-Isothiocyanato-1,4-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Siedepunkt 174°C to 175°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3267310
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) 98%