Learn More
2,5-Dimethoxyphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337746
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11337746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11381.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 56309-62-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56309-62-7
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00002006
InChI-Schlüssel XNQBFHMCUNRKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisocyanate, acmc-1az6v, 2,5-dimethoxybenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isocyanato-1,4-dimethoxy-9ci
PubChem CID 4178425
IUPAC-Name 2-Isocyanato-1,4-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 152°C to 154°C (26 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3267303
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 99%