Learn More
2,5-Dimethoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402578
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402578 5 g 5 Gramm
11412578 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15868.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5312-97-0 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5312-97-0
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.176
MDL-Nummer MFCD00016375
InChI-Schlüssel HWAMEJIMXIXLIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79200
IUPAC-Name 2,5-dimethoxybenzonitril
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2691937
Synonym benzonitrile, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem13109, acmc-1an8e, benzonitrile,2,5-dimethoxy, 2-cyano-1,4-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzonitrile, labotest-bb lt00848082, 2-cyanohydroquinone dimethyl ether
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 98%