Learn More
2',5'-Dimethoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2',5'-Dimethoxyacetophenone |
| Schmelzpunkt | 18°C to 20°C |
| Dichte | 1.139 |
| Siedepunkt | 154°C to 156°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.5435 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2047423 |
| Formelmasse | 180.2 |
| Show More |