Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, Dipotassium Salt 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10347960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10347960 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10347960 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160820250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt
Namenshinweis 98%
CAS 4628-94-8
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 270°C to 276°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2K2N2S3
MDL-Nummer MFCD00003104
Menge 25 g
Beilstein 27, 677
Synonym 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-bis thiolate, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, potassium salt 1:2, dipotassium 5-sulfanidyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanide, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt, 2,5-di potassiothio-1,3,4-thiadiazole
InChI-Schlüssel GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1(=NN=C(S1)[S-])[S-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium;1,3,4-Thiadiazol-2,5-Dithiolat
Molekulargewicht (g/mol) 226.413
PubChem CID 78364
Formelmasse 226.41
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Chunks or Powder