Learn More
2,5-Diiodthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479663 25 g 25 Gramm
11469663 5 g 5 Gramm
11489663 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479663 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12443.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 625-88-7 | C4H2I2S | 335.929 g/mol
2,5-Diiodothiophene is used in the preparation of oligothiophene films and maskless fabrication of periodic patterns of a conjugated polymer. It finds application in the fabrication of oligothiophene and polythiophene micropatterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Diiodthiophen wird bei der Herstellung von Oligothiophenfilmen und der maskenlosen Herstellung von periodischen Mustern eines konjugierten Polymers verwendet. Findet Anwendung bei der Herstellung von Oligothiophen- und Polythiophen-Mikromustern.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-88-7
Summenformel C4H2I2S
Molekulargewicht (g/mol) 335.929
MDL-Nummer MFCD00014525
InChI-Schlüssel PNYWRAHWEIOAGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-diiodo, 2,5-diiodthiophen, thiophene,5-diiodo, pubchem5529, maybridge1_002904, acmc-1b0lo, 2,5-diiodothiophene, bidd:gt0169, thiophene, 2,5-diiodo-8ci 9ci
PubChem CID 69368
IUPAC-Name 2,5-Diiodthiophen
SMILES C1=C(SC(=C1)I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Diiodothiophene
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Siedepunkt 139°C to 140°C (15 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 109915
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 335.93
Reinheit (%) 99%