Learn More
2,5-Dihydroxyphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437238 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15437238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60742.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt im Metabolismus von Tyrosin und Phenylalanin.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydroxyphenylacetic acid
CAS 451-13-8
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Summenformel C8H8O4
MDL-Nummer MFCD00004324
Menge 500 mg
Beilstein 2692860
Synonym homogentisic acid, 2,5-dihydroxyphenylacetic acid, alcapton, homogentisate acid, homogentisinic acid, 2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, homogentisate, benzeneacetic acid, 2,5-dihydroxy, 2-2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, 2,5-dihydroxy-alpha-toluic acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
InChI-Schlüssel IGMNYECMUMZDDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1O
IUPAC-Name 2-(2,5-dihydroxyphenyl)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
PubChem CID 780
ChEBI CHEBI:44747
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%