Learn More
2,5-Dihydroxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10530401
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1194-98-5
C7H6O3
138.12
MFCD00003333
CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
gentisaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dihydroxy, gentisate aldehyde, unii-0q83hds90w, polymer, 2-formylhydroquinone, pubchem2285, acmc-1btnd, 2,5 dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-dihydroxy
70949
CHEBI:28508
2,5-Dihydroxybenzaldehyd
OC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
1194-98-5
C7H6O3
138.12
MFCD00003333
CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
gentisaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dihydroxy, gentisate aldehyde, unii-0q83hds90w, polymer, 2-formylhydroquinone, pubchem2285, acmc-1btnd, 2,5 dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-dihydroxy
70949
CHEBI:28508
2,5-Dihydroxybenzaldehyd
OC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dihydroxybenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98.0°C to 102.0°C
Farbe Grün-Khaki bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CHO
Menge 5 g
Beilstein 08,244
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.