Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-Benzochinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042430
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
615-94-1
C6H4O4
140.09
MFCD00001598
QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
69213
2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
615-94-1
C6H4O4
140.09
MFCD00001598
QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
69213
2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dihydroxy-1, 4-benzoquinone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 220°C
Farbe Ocker bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H2(=O)2
Menge 100 g
Beilstein 08, 377
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetic acid;,slightly soluble in acetone,dmso;,insoluble in diethyl ether
Formelmasse 140.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.