Learn More
2,5-Diformylfuran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Diformylfuran |
| CAS | 823-82-5 |
| Summenformel | C6 H4 O3 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H |
| SMILES | O=Cc1oc(C=O)cc1 |
| IUPAC-Name | Furan-2,5-dicarbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.09 |
| Formelmasse | 124.016 |