Learn More
2,5-Difluorphenylhydrazin, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Difluorophenylhydrazine |
| Schmelzpunkt | 73°C to 76°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 144.13 |
| Reinheit (%) | 97% |