Learn More
2,5-Difluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763275 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10763275
Marke: Thermo Scientific Acros 311660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemische Identifikatoren
CAS 69584-87-8
Summenformel C8H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 153.13
MDL-Nummer MFCD00009972
InChI-Schlüssel UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenylacetonitrile, 2,5-difluorobenzyl cyanide, 2-2,5-difluorophenyl acetonitrile, 2,5-difluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-phenyl-acetonitrile, 2-2,5-difluorophenyl ethanenitrile, 2,5-difluorophenylacetonitirle, pubchem4097, 2,5-difluorobenzylcyanide
PubChem CID 592780
IUPAC-Name 2-(2,5-difluorophenyl)acetonitrile
SMILES FC1=CC=C(F)C(CC#N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Difluorophenylacetonitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CH2CN
Brechungsindex 1.4824 to 1.4844
Menge 5 g
Relative Dichte 1.23
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit