Learn More
2,5-Difluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499716
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11499716
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20246.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69584-87-8
Summenformel C8H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 153.13
MDL-Nummer MFCD00009972
InChI-Schlüssel UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenylacetonitrile, 2,5-difluorobenzyl cyanide, 2-2,5-difluorophenyl acetonitrile, 2,5-difluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-phenyl-acetonitrile, 2-2,5-difluorophenyl ethanenitrile, 2,5-difluorophenylacetonitirle, pubchem4097, 2,5-difluorobenzylcyanide
PubChem CID 592780
IUPAC-Name 2-(2,5-difluorophenyl)acetonitrile
SMILES FC1=CC=C(F)C(CC#N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorophenylacetonitrile
Dichte 1.233
Siedepunkt 90°C (5 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.4834
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2576318
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%