Learn More
2,5-Difluorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427214
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427214 25 g 25 Gramm
11407214 1 g 1 Gramm
11417214 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427214 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21595.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 85068-27-5 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85068-27-5
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00010000
InChI-Schlüssel FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenylacetic acid, 2-2,5-difluorophenyl acetic acid, 2,5-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-difluoro, 2,5-difluorophenylaceticacid, pubchem4151, acmc-209xvw, ksc448m9d, 2,5-difluorophenyl-acetic acid, rarechem al bo 0248
PubChem CID 522823
IUPAC-Name 2-(2,5-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 25 g
Beilstein 6844956
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 98%