Learn More
2,5-Difluorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10615531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10615531 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10615531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 311520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Difluorobenzylamine
Namenshinweis 97%
CAS 85118-06-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 76°C to 78°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7F2N
Strukturformel F2C6H3CH2NH2
Brechungsindex 1.4940 to 1.496
MDL-Nummer MFCD00010143
Menge 1 g
Relative Dichte 1.22
Synonym 2,5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzyl amine, 1-2,5-difluorophenyl methanamine, 2, 5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methylamine, pubchem4401, 2,5-difluoro-benzylamine, acmc-209q4p
InChI-Schlüssel GDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC1=CC(F)=CC=C1F
IUPAC-Name (2,5-Difluorphenyl)methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
PubChem CID 123589
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke