Learn More
2,5-Difluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443394 25 g 25 Gramm
11433394 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443394 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10651.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35730-09-7 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35730-09-7
Summenformel C7H3ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.547
MDL-Nummer MFCD00009929
InChI-Schlüssel RLRUKKDFNWXXRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,5-difluoro, benzoyl chloride,2,5-difluoro, acmc-1afez, 2,5-difluoro benzoyl chloride, 2,5-difluoro-benzoyl chloride, 2,5-difluorobenzoyl chloride
PubChem CID 588082
IUPAC-Name 2,5-Difluorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorobenzoyl chloride
Dichte 1.425
Siedepunkt 81°C to 83°C (14 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.515
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2046666
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 176.55
Reinheit (%) 98%