Learn More
2,5-Difluorbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30374474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374474 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4511835G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorobenzoic Acid
CAS 2991-28-8
Summenformel C7H4F2O2
Menge 5 g
Synonym NSC 190310
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES FC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1
IUPAC-Name 2,5-difluorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 158.1
Formelmasse 158.0179