Learn More
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 10412704
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
26120-86-5
C6H3ClF2O2S
212.3
MFCD00060682
CELLJWUVMKEJDY-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, 2,5-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem5123, acmc-1ch2j, ksc201g8t, zerenex zx009573
2736911
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=C(C=C1F)S(=O)(=O)Cl)F
26120-86-5
C6H3ClF2O2S
212.3
MFCD00060682
CELLJWUVMKEJDY-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, 2,5-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem5123, acmc-1ch2j, ksc201g8t, zerenex zx009573
2736911
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=C(C=C1F)S(=O)(=O)Cl)F
Chemischer Name oder Material 2, 5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 221°C
Flammpunkt 110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (F)2C6H3SO2Cl
Menge 1 g
Relative Dichte 1.58
Formelmasse 212.3
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.