Learn More
2,5-Difluorbenzenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471117 1 g 1 Gramm
11481117 5 g 5 Gramm
11491117 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24113.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 193353-34-3 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193353-34-3
Summenformel C6H5BF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 157.911
MDL-Nummer MFCD01863171
InChI-Schlüssel KTOJGSDLJNUAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenyl boronic acid, 2,5-difluorobenzeneboronic acid, 2,5-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorophenylboronicacid, 2,5-fluorobenzene boronic acid, pubchem1820, acmc-1c1am, ksc174i6r, 2,5-difluoro phenylboronic acid
PubChem CID 2734335
IUPAC-Name (2,5-difluorphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorobenzeneboronic acid
Menge 1 g
Beilstein 8833254
Formelmasse 157.91
Reinheit (%) 96%