Learn More
2,5-Difluor-4-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052449
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15426617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33757.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 116465-48-6 | C7H3F2NO4 | 203.101 g/mol
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Difluoro-4-Nitrobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116465-48-6
Summenformel C7H3F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.101
MDL-Nummer MFCD03425705
InChI-Schlüssel GPTNSBLYGCZJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluoro-4-nitrobenzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzoicacid, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro, 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylicacid, pubchem9789, acmc-2099sr, ksc495m6l
PubChem CID 246375
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Farbe Grün bis Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 203.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest