Learn More
2,5-Difluor-4-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436617 5 g 5 Gramm
15426617 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33757.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116465-48-6 | C7H3F2NO4 | 203.101 g/mol
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Difluoro-4-Nitrobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116465-48-6
Summenformel C7H3F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.101
MDL-Nummer MFCD03425705
InChI-Schlüssel GPTNSBLYGCZJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluoro-4-nitrobenzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzoicacid, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro, 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylicacid, pubchem9789, acmc-2099sr, ksc495m6l
PubChem CID 246375
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Farbe Grün bis Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 203.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest