Learn More
2,5-Dichlorthiophen-3-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10734003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10734003 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10603603 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734003 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD09458DA
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57248-14-3
Summenformel C5HCl3OS
Molekulargewicht (g/mol) 215.472
MDL-Nummer MFCD00041441
InChI-Schlüssel YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2777084
IUPAC-Name 2,5-Dichlorthiophen-3-Carbonylchlorid
SMILES C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.49
Reinheit (%) 95%