Learn More
2,5-Dichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778202
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
16110-09-1
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006239
GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
27685
2,5-dichloropyridine
ClC1=CC=C(Cl)N=C1
16110-09-1
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006239
GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
27685
2,5-dichloropyridine
ClC1=CC=C(Cl)N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichloropyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C to 62.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 112g/mL
Siedepunkt 190.0°C to 191.0°C
Flammpunkt 112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)Cl2
Menge 5 g
Beilstein 20, I, 80
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.